Kluczowe dokumenty
232947
2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
98%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-o-tolunitrile
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4632 (lit.)
mp
7.5 °C (lit.)
gęstość
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-4H
Klucz InChI
SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?