Merck
228788
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenethyl alcohol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Klucz InChI
HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves