Merck
228761
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthonitrile
98%
Synonim(y):
2-Cyano-6-methoxynaphthalene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC10H6CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
tw
205-208 °C/14 mmHg (lit.)
mp
106-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-7H,1H3
Klucz InChI
SWEFYGCKCMJSPD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-Methoxy-2-naphthonitrile (2-cyano-6-methoxynaphthalene) was used in the synthesis of 2-cyano-1-(1,3-diarylpropyl)-6-methoxynaphthalenes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maeda H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 206(2), 129-133 (2009)