Merck
227862
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfite
≥99.5%
Synonim(y):
Methyl sulfite
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.13
Beilstein:
1700256
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.410 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
gęstość
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COS(=O)OC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-4-6(3)5-2/h1-2H3
Klucz InChI
BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Suitable for electrolyte use.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lin Feng et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 31(2), 345-351 (2010-04-16)
A pilot-scale subsurface constructed wetland wastewater treatment system was sampled for one year to study the effects of bed aspect ratio, substrate medium size, water depth, HLR (hydraulic loading rate) and temperature (season) on removal of volatile alkylsulfides such as
K Nagarajan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (18)(18), 1786-1787 (2002-09-25)
pH dependent reactivity differences of dimethylsulfite towards the title complex 1 demonstrate the crucial need of oxo-anionic coordination of sulfite to the molybdenum centre of 1 in the model reductive half reaction of sulfite oxidase.
Ana Borba et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(16), 3578-3586 (2006-07-15)
The preferred conformations of dimethyl sulfite and their vibrational spectra were studied by matrix-isolation Fourier transform infrared spectroscopy and theoretical methods (density functional theory (DFT) and Moller-Plesset (MP2), with basis sets of different sizes, including the quadruple-zeta, aug-cc-pVQZ basis). Five
M S Brody et al.
Biochimica et biophysica acta, 1253(2), 133-135 (1995-12-06)
We have undertaken a steady-state and rapid kinetic study of the reaction of enzyme with sulfite and dimethylsulfite. Methylation of sulfite results in a significant increase in Km and Kd for the substrate in the course of steady-state and rapid