Merck
227455
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C(CH3)2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
177-178 °C/740 mmHg (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
KJRFTNVYOAGTHK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kinetics of decomposition of methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate to methyl isobutyrate and formaldehyde in a static system has been investigated[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandra Rotinov et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(15), 3491-3497 (2009-03-25)
Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate was found to decompose, in a static system, mainly to methyl isobutyrate and formaldehyde. The reaction rates were affected in packed and unpacked clean Pyrex vessels, demonstrating little but significant surface effect. However, in vessels seasoned with allyl