Merck
226254
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylformamide
98%
Wybierz wielkość
5 G
296,00 zł
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
296,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCON[CH(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.20
Beilstein:
1745406
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO/c1-6(2)8(5-9)7(3)4/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
UNBDDZDKBWPHAX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zbadano dane spektroskopowe mas jonizacji chemicznej i elektronowej, wskaźniki retencji i widma NMR N,N-diizopropyloformamidu[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
F B Hopkins et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(21), 5111-5119 (2014-03-19)
Detailed chemical analysis of solutions used to decontaminate chemical warfare agents can be used to support verification and forensic attribution. Decontamination solutions are amongst the most difficult matrices for chemical analysis because of their corrosive and potentially emulsion-based nature. Consequently