Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 917,00 zł |
Informacje o tej pozycji
917,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0%, ≥97.0% (GC)
form
crystals
optical activity
[α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(Cl)=O
InChI
1S/C14H13ClO2/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI key
UODROGXCIVAQDJ-VIFPVBQESA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description pharmaceutical impurity standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form crystals | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group acyl chloride | functional group - | functional group - | functional group phenyl |
| optical activity [α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride | optical activity [α]/D -71±4°, c = 0.1 in chloroform | optical activity - | optical activity [α]20/D +97°, c = 1 in ethanol |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?