Merck
226033
Sigma-Aldrich
1-Cyanovinyl acetate
98%
Synonim(y):
α-Acetoxyacrylonitrile, 1-Acetoxy-1-cyanoethylene, 2-Hydroxyacrylonitrile acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(OCOCH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.10
Beilstein:
1751158
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
30 mmHg ( 80 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
zawiera
0.05% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
tw
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC(=C)C#N
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4(3-6)8-5(2)7/h1H2,2H3
Klucz InChI
LFSHREXVLSTLFB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup