Merck
225835
Sigma-Aldrich
Resolve-Al YbFOD
Synonim(y):
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium, Yb[fod]3
About This Item
Wzór liniowy:
Yb(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1061.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 225835, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: erbium
reagent type: catalyst
mp
108-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(\O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C10H11F7O2.Yb/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4,18H,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*5-4-;
Klucz InChI
KZBQCXBCJMHJOB-VNGPFPIXSA-K
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of rare earth metal complexes for separation of lanthanide metals
  • Conformational mobility of substituted 2-methoxychalcones under the action of lanthanide shift reagents
  • NMR titration on cation-π complexes of bowl-shaped polycyclic aromatic hydrocarbons
  • Specific recognition of chiral amino alcohols
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)