Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł 279,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
La(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
688.71
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
370 °C (lit.)
279,75 zł
Cena katalogowa373,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
99%
form
powder or crystals
bp
370 °C (lit.)
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.La/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChI key
IXHLTRHDDMSNAP-LWTKGLMZSA-K
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥99.99% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description 98% |
| assay 99% | assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 98% |
| form powder or crystals | form powder | form - | form solid |
| mp 128-131 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| bp 370 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?