Merck
225134
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate
technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
gęstość
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C11H11FO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
YMUNUVJSNWUWDA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves