Merck
225061
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methylphenol
95%
Synonim(y):
3-Amino-o-cresol
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
solid
mp
129-130 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(N)cccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Klucz InChI
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Amino-2-metylofenol (3-Amino-o-krezol) został użyty w syntezie 8-hydroksy-7-metylochinoliny[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
480. Some 6-alkyl-5-and 7-alkyl-8-aminoquinolines.
Long R and Schofield K.
Journal of the Chemical Society, 2350-2354 (1953)