Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 156,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-727-0
Beilstein/REAXYS Number:
774631
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
crystals
mp
82-84 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,1-2H3
InChI key
MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description - | description 97% |
| assay 97% | assay - | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| mp 82-84 °C (lit.) | mp - | mp 134-138 °C (lit.) |
| form crystals | form - | form solid |
| functional group amine | functional group - | functional group amine |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?