Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-277-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.588
mp
23-27 °C
density
1.261 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
SMILES string
COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 99% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| density 1.261 g/mL at 25 °C | density 1.049 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.588 | refractive index n20/D 1.5690 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| mp 23-27 °C | mp - | mp 132-134 °C (lit.) | mp 50-52 °C (lit.) |
| form solid | form - | form - | form solid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?