Merck
223298
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)acetamide
95%
Synonim(y):
TMS acetamide
Wybierz wielkość
25 G
380,00 zł
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
380,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.25
Beilstein:
741928
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
bp
84 °C/18 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13NOSi/c1-5(7)6-8(2,3)4/h1-4H3,(H,6,7)
Klucz InChI
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The efficiency of N-(Trimethylsilyl)acetamide (TMS acetamide) as allyl group scavenger and its compatibility with Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride (Fmoc) protecting groups were studied[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New allyl group acceptors for palladium catalyzed removal of allylic protections and transacylation of allyl carbamates.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5741-5744 (1995)