Merck
T5898
L-Threonine methyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.61
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
254-738-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3562717
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Threonine methyl ester hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
64 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H/t3?,4-;/m0./s1
InChI key
OZSJLLVVZFTDEY-LXNQBTANSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)