Merck
222151
Sigma-Aldrich
4-Pentylbiphenyl
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C6H4C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.57 (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C17H20/c1-2-3-5-8-15-11-13-17(14-12-15)16-9-6-4-7-10-16/h4,6-7,9-14H,2-3,5,8H2,1H3
Klucz InChI
IFUOTAQBVGAZPR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The orientational relaxation and spectral diffusion of 4-pentyl-4′-thiocyanobiphenyl (5SCB) in 4-pentylbiphenyl (5B) at various temperatures was studied[1].
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kathleen P Sokolowsky et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(28), 7856-7868 (2014-02-14)
Nematogen liquids in the isotropic phase are macroscopically homogeneous but on multinanometer length scales have pseudonematic domains with correlation lengths that grow as the isotropic to nematic phase transition temperature (TNI) is approached from above. Orientational relaxation of nematogens in
Keon-Joo Lee et al.
Optics express, 23(19), 24903-24909 (2015-09-26)
Whispering gallery modes (WGMs) around the liquid crystal droplets are sensitive to the director orientation at the interface. An electric field was applied for changing the director orientation of a nematic liquid crystal droplet surrounded by polydimethylsiloxane (PDMS), which induced