Merck
424552
Sigma-Aldrich
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol
98%
Synonim(y):
2-(2-N ,N -Dimethylaminoethoxy)ethanol, N ,N -Dimethyl-2-(2-aminoethoxy)ethanol, N ,N -Dimethyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amine
Wybierz wielkość
250 ML
411,00 zł
1 L
625,00 zł
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
411,00 zł
1 L
625,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
95 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)CCOCCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-7(2)3-5-9-6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
YSAANLSYLSUVHB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used for the preparation of low-density packaging foams.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H W Leung et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 40(7), 1033-1040 (2002-06-18)
A 9-day repeated cutaneous toxicity study in the New Zealand White rabbit was conducted using 6-h occluded contact with 0 (water control), 50, 250 and 500 mg dimethylaminoethoxyethanol (DMEE)/kg. There were no clinical signs, and no effects on body weight