Merck
222070
Sigma-Aldrich
4-(Heptyloxy)phenol
97%
Wybierz wielkość
5 G
535,00 zł
535,00 zł
Cena katalogowa1070,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
535,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6OC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
535,00 zł
Cena katalogowa1070,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
60-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H20O2/c1-2-3-4-5-6-11-15-13-9-7-12(14)8-10-13/h7-10,14H,2-6,11H2,1H3
Klucz InChI
HZBABTUFXQLADL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-(heptyloksy)fenol jest agonistą czynnika steroidogennego-1 (SF-1)[1]. Zbadano wpływ 4-(heptyloksy)fenolu na wydzielanie estradiolu i oksytocyny (OT) z komórek ziarnistych[2].
Zastosowanie
4-(Heptyloksy)fenol został użyty do leczenia bydlęcych komórek lutealnych[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard J Whitby et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(7), 2266-2281 (2011-03-12)
The crystal structure of LRH-1 ligand binding domain bound to our previously reported agonist 3-(E-oct-4-en-4-yl)-1-phenylamino-2-phenyl-cis-bicyclo[3.3.0]oct-2-ene 5 is described. Two new classes of agonists in which the bridgehead anilino group from our first series was replaced with an alkoxy or 1-ethenyl
J Mlynarczuk et al.
Theriogenology, 81(7), 877-886 (2014-03-01)
The orphan receptor steroidogenic factor-1 (SF-1) is involved in the regulation of ovarian steroidogenesis in cows. It is hypothesized that estrogen-like chlorinated compounds might affect SF-1, and thus impair the function of the ovary. Bovine luteal cells from the estrous
J Mlynarczuk et al.
Animal reproduction science, 138(1-2), 74-81 (2013-03-14)
The orphan receptor Steroidogenic Factor-1 (SF-1, NR5A1), a member of the nuclear receptor superfamily, is present in fetal and adult steroidogenic tissues and also participates in the regulation of ovarian function. In this study, the expression levels of SF-1 mRNA
Markus A Lill et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(18), 5666-5674 (2005-09-02)
We investigated the influence of induced fit of the androgen receptor binding pocket on free energies of ligand binding. On the basis of a novel alignment procedure using flexible docking, molecular dynamics simulations, and linear-interaction energy analysis, we simulated the