Merck
B87806
Sigma-Aldrich
4-Butoxyphenol
98%
Wybierz wielkość
5 G
327,00 zł
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
327,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
2% hydroquinone
mp
65-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
MBGGFXOXUIDRJD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frédéric L P Gabriel et al.
Applied and environmental microbiology, 73(10), 3320-3326 (2007-03-21)
Recently we showed that degradation of several nonylphenol isomers with alpha-quaternary carbon atoms is initiated by ipso-hydroxylation in Sphingobium xenophagum Bayram (F. L. P. Gabriel, A. Heidlberger, D. Rentsch, W. Giger, K. Guenther, and H.-P. E. Kohler, J. Biol. Chem.
A Davydov et al.
Biochemical and biophysical research communications, 258(2), 322-325 (1999-05-18)
The regeneration of the tyrosyl radical in chemically reduced native or p-butoxyphenol-treated radical free forms of mouse ribonucleotide reductase R2 protein has been studied. Chemical reduction has been achieved by treatment with light-activated flavin compounds: deazaflavin, flavin mononucleotide, or deazaflavin