Merck
22136
Sigma-Aldrich
(+)-8(15)-Cedren-9-ol
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1R,2R,5S,7R,9S)-8-Methylene-2,6,6-trimethyltricyclo[5.3.1.01,5]undecan-9-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +10±1°, c = 5% in chloroform
mp
128-130 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12C[C@@]3(C[C@H](O)C1=C)[C@H](C)CC[C@@]3([H])C2(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-5-6-13-14(3,4)11-7-15(9,13)8-12(16)10(11)2/h9,11-13,16H,2,5-8H2,1,3-4H3/t9-,11-,12+,13+,15-/m1/s1
Klucz InChI
DJYWGTBEZVORGE-GOGITYCRSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)