Merck
220558
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminothiazole-4-acetate
99%
Wybierz wielkość
50 G
302,00 zł
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
302,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.23
Beilstein:
139617
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
92-94 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-12-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-aminotiazolo-4-octan etylu jest organicznym ligandem, który posiada silne zdolności koordynacyjne i wykazuje różnorodne tryby koordynacji ze względu na obecność atomów koordynacyjnych N, O[1].
Zastosowanie
2-aminotiazolo-4-octan etylu został użyty do syntezy:
  • bis (2-aminotiazolo-4-acetato)akwazynk(II)[2]
  • dichloridobis[octan 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-ylu) etylu-κ2O,N3]kadmu[1]
  • nowe pochodne benzamidu zawierające heteroaryl[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kaapjoo Park et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(7), 2280-2293 (2014-03-05)
Novel heteroaryl-containing benzamide derivatives were synthesized and screened using an in vitro assay measuring increases in glucose uptake and glucokinase activity stimulated by 10mM glucose in rat hepatocytes. From a library of synthesized compounds, 3-(4-methanesulfonylphenoxy)-N-[1-(2-methoxy-ethoxymethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-5-(3-methyl pyridin-2-yl)-benzamide (19e) was identified as
Lai-Jun Zhang et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 6), m788-m789 (2012-06-22)
The asymmetric unit of the title compound, [CdCl(2)(C(7)H(10)N(2)O(2)S)(2)], contains two complex molecules with similar configurations. The Cd(II) atoms are each six-coordinated by two thiazole N and two carbonyl O atoms from the 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate ligand, and by two Cl(-) anions in
Lai-Jun Zhang et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 12), m1517-m1517 (2009-01-01)
In the title compound, [Zn(C(5)H(5)N(2)O(2)S)(2)(H(2)O)], the central Zn atom (2 site symmetry) is five-coordinated by two N and three O atoms [Zn-N = 2.047 (3) Å, Zn-O = 2.099 (2) and 1.974 (4) Å] in a distorted square-pyramidal geometry. Besides one O atom from a