Merck
219592
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium bromide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26BrO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.34
Beilstein:
4117571
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
193-195 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
phosphine
ciąg SMILES
[Br-].C1COC(CC[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)OC1
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-4-11-21(12-5-1)27(22-13-6-2-7-14-22,23-15-8-3-9-16-23)20-17-24-25-18-10-19-26-24;/h1-9,11-16,24H,10,17-20H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XETDBHNHTOJWPZ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Można zastosować bromek 2-(1,3-dioksan-2-ylo)etylotrifenylofosfoniowy:
  • Jako trójwęglowy czynnik homologiczny stosowany do otrzymywania α,β- lub β,γ-nienasyconych związków.
  • W olefinacji 5-oksopentanianu metylu z otrzymaniem 7-(1,3-dioksan2-ylo)hept-(5Z)-enianu metylu.
  • Jako materiał warstwy międzyfazowej katody w polimerowych ogniwach słonecznych.
Reactant for:
  • Wittig olefination
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Algal pheromone biosynthesis: stereochemical analysis and mechanistic implications in gametes of Ectocarpus siliculosus
Rui F and Boland W
The Journal of Organic Chemistry, 75(12), 3958-3964 (2010)
2-(1, 3-Dioxan-2-yl)-ethylidenetriphenylphosphorane, A New Three-Carbon Homologating Agent
Stowell JC and Keith DR
Synthesis, 1979(2), 32-133 (1979)
Organophosphorus Derivatives as Cathode Interfacial-Layer Materials for Highly Efficient Fullerene-Free Polymer Solar Cells
Gupta M, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10(42), 35896-35903 (2018)