Merck
219460
Sigma-Aldrich
Formamidine disulfide dihydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
[-SC(=NH)NH2]2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
mp
175-180 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cl.NC(=N)SSC(N)=N