Merck
218359
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Perillic acid
95%
Synonim(y):
4-Isopropenylcyclohexene-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
1 G
248,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
248,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
flakes
aktywność optyczna
[α]20/D −102°, c = 2 in methanol
mp
129-131 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h5,8H,1,3-4,6H2,2H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
CDSMSBUVCWHORP-MRVPVSSYSA-N
Opis ogólny
(S)-(-)-Perillic acid is a perillyl derivative with potent antimicrobial and anticancer activity. It can be prepared via bio-oxidation of R-(+)-limonene.[1]
Zastosowanie
(S)-(−)-Perillic acid (PA) can be used as a starting material for the preparation of:,·        
  • Aryl amides, 4-(prop-1-en-2-yl)-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)cyclohex-1-ene-1-carboxamide and N-(4-(4-amino-2-methylphenethyl)-3-methylphenyl)-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-1-carboxamide, as in vitro antiproliferative active agents.[2]
  •  Machaeriols and cannabinoid-related compounds as antimalarial agents.[3]   
  • Tricyclic-β-lactone by treating with 1-chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine and dimethylketomalonate, followed by addition of 9-azajulolidine.[4]
Działania biochem./fizjol.
Interferes with activity of p21ras and other small G proteins by inhibiting post-translational cysteine isoprenylation.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Natural product derivatization with β -lactones, β -lactams and epoxides toward `infinite?binders
Jouanneau M, et al.
Tetrahedron, 75(24), 3348-3354 (2019)
Novel N-arylamide derivatives of (S)-perillic acid ((S)-PA): in vitro and in vivo cytotoxicity and antitumor evaluation
Mukhtar YM, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 9(35), 19973-19982 (2019)
Felix Klotter et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(29), 8547-8550 (2015-06-17)
Short and highly efficient stereoselective syntheses provide machaeriols and cannabinoids in a divergent approach starting from a common precursor, commercially available (S)-perillic acid. Key features of the novel strategy are a stereospecific palladium-catalyzed decarboxylative arylation and a one-pot sequence comprising
Bioconversion of R-(+)-limonene to perillic acid by the yeast Yarrowia lipolytica.
Ferrara MA, et al.
Brazilian Journal of Microbiology, 44(4), 1075-1080 (2013)