Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 298,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
298,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥81% (GC), ≥97.0% (mixture of isomers, GC)
optical activity
[α]/D -7.0±5°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤19% (isomenthone, minor component, GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.449-1.451
bp
85-88 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade derivatization grade (HPLC) | grade - | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) general analytical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Menthone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?