Przejdź do
63680
Menthone
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
641,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-944-9
Beilstein/REAXYS Number:
774527
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
bp
85-88 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Menthone is a cyclic oxygenated terpene and its antioxidant potential has been evaluated. It is one of the key active component of Danshu capsule (DSC), a medicinal compound in traditional Chinese medicine.
Application
Menthone has been used in the following studies:
  • To prepare the model flavor mix in a study to investigate the release of various aroma compounds in xanthan-thickened food model systems having different viscosities.
  • As standard in the quantification of volatile constituents and odour-activity value (OAV) in ′Marion′ and ′Black Diamond′.
  • Modified semisolid agar antifungal susceptibility method (SAAS) to investigate the anti-fungal activities of various cyclic terpenes against Fusarium verticillioides MRC 826.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
95401
Menthone analytical standard
Supelco
95401
Menthone
description
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
description
analytical standard
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥81% (GC), ≥97.0% (mixture of isomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.896 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
85-88 °C/12 mmHg (lit.)
bp
85-88 °C/12 mmHg (lit.)
functional group
ketone
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Menthone
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)