Próba
99%
Postać
solid
tw
238-240 °C (lit.)
mp
139-141 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
Klucz InChI
UPQQXPKAYZYUKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3