Merck
555215
Sigma-Aldrich
ScavengePore phenethyl diethylamine
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Synonim(y):
MP diethylamine resin, Phenethyl diamine, polymer-bound
Wybierz wielkość
5 G
555,00 zł
555,00 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
555,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
555,00 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
ScavengePore
Poziom jakości
Formularz
macroporous
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.7-1.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
40-70 mesh
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)CCc3ccccc3
InChI
1S/C12H19N.C10H10.C8H8/c1-3-13(4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Klucz InChI
MFCQPWPGLCCHOO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)