Kluczowe dokumenty
215201
2-Hydroxyethylhydrazine
technical grade, 90%
Synonim(y):
2-Hydrazinoethanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
tw
155-160 °C/32 mmHg (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NNCCO
InChI
1S/C2H8N2O/c3-4-1-2-5/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?