Merck
214663
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthracene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
mp
152-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H14/c1-2-12-7-8-15-10-13-5-3-4-6-14(13)11-16(15)9-12/h3-11H,2H2,1H3
Klucz InChI
ZXAGXLDEMUNQSH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fotofizyka i fotochemia 2-etyloantracenu (2EA) zaadsorbowanego na krzemionce została zbadana na granicy faz krzemionka/powietrze[1].
Zastosowanie
2-etyloantracen został użyty jako fotosensybilizator podczas fotodysocjacji estrów p-nitrobenzylowych kwasów alkilosulfonowych[2]. Zastosowano go w syntezie tioksantono-2-etyloantracenu[3].
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thioxanthone-ethyl anthracene.
Balta D-K and Arsu N.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 257, 54-59 (2013)
Photochemical dissociation of p-nitrobenzyl 9, 10-dimethoxyanthracene-2-sulphonate via intramolecular electron transfer.
Yamaoka T, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 10, 1709-1714 (1990)
Photophysical and photochemical processes of 2-methyl, 2-ethyl, and 2-tert-butylanthracenes on silica gel. A substituent effect study.
Dabestani R, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(44), 10235-10241 (2000)
Peter A Beckmann et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(18), 2423-2436 (2018-06-30)
We report solid-state nuclear magnetic resonance 1 H spin-lattice relaxation, single-crystal X-ray diffraction, powder X-ray diffraction, field emission scanning electron microscopy, and differential scanning calorimetry in solid samples of 2-ethylanthracene (EA) and 2-ethylanthraquinone (EAQ) that have been physically purified in