Merck
210323
Sigma-Aldrich
Acid Blue 80
Dye content 40 %
Wybierz wielkość
100 G
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
1270,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H28N2Na2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
678.68
Numer w indeksie barw:
61585
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 40%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
582 nm
627 nm (2nd)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Cc1cc(C)c(c(C)c1Nc2ccc(Nc3c(C)cc(C)c(c3C)S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H30N2O8S2.2Na/c1-15-13-17(3)31(43(37,38)39)19(5)27(15)33-23-11-12-24(26-25(23)29(35)21-9-7-8-10-22(21)30(26)36)34-28-16(2)14-18(4)32(20(28)6)44(40,41)42;;/h7-14,33-34H,1-6H3,(H,37,38,39)(H,40,41,42);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
UHXQPQCJDDSMCB-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)