Przejdź do
214566
Acid Green 25
Dye content ≥60 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H20N2Na2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
622.58
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
61570
NACRES:
NA.47
EC Number:
224-546-6
MDL number:
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥60%
mp
235-238 °C (lit.)
λmax
608 nm, 642 nm (2nd)
ε (extinction coefficient)
≥10000 at 604-612 nm, ≥10200 at 640-646 nm, ≥20000 at 281-287 nm, ≥22700 at 251-257 nm, ≥6400 at 407-413 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C28H22N2O8S2.2Na/c1-15-7-9-19(23(13-15)39(33,34)35)29-21-11-12-22(30-20-10-8-16(2)14-24(20)40(36,37)38)26-25(21)27(31)17-5-3-4-6-18(17)28(26)32;;/h3-14,29-30H,1-2H3,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2
InChI key
FPAYXBWMYIMERV-UHFFFAOYSA-L
General description
Acid green 25 is an anthraquinone, acid dye.
Application
Acid green 25 is commonly used in the textile industry to dye polyamide, wool, silk, and acrylic fibres.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
210684201987114359
description
Dye content ≥60 %
description
Dye content 45 %
description
Dye content 60 %
description
ACS reagent, Dye content 95 %
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
Dye content, ≥60%
composition
Dye content, 45%
composition
Dye content, 60%
composition
Dye content, 95%
mp
235-238 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
225 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Environment
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)