Merck
208183
Sigma-Aldrich
Cadmium sulfide
powder
About This Item
Wzór liniowy:
CdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
synthesis grade
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 144.5 g/mol(lit.)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
−1750 °C (at a pressure of 100 bar) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble(lit.)
gęstość
4.82 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=[Cd]
InChI
1S/Cd.S
Klucz InChI
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural occurrence: hawleyite (structural type of sphalerite) and greenockite (structural type of wurtzite)
Zastosowanie
Applications: pigment in the chemical industry; photoresistors; optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries; phosphors. Single crystals of cadmium sulfide are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. Cadmium sulfide is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Javaux et al.
Nature nanotechnology, 8(3), 206-212 (2013-02-12)
Applications of semiconductor nanocrystals such as biomarkers and light-emitting optoelectronic devices require that their fluorescence quantum yield be close to 100%. However, such quantum yields have not been obtained yet, in part, because non-radiative Auger recombination in charged nanocrystals could
Bandgap-graded CdS(x)Se(1-x) nanowires for high-performance field-effect transistors and solar cells.
Liang Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(8), 1109-1113 (2012-12-13)
Ou Chen et al.
Nature materials, 12(5), 445-451 (2013-02-05)
High particle uniformity, high photoluminescence quantum yields, narrow and symmetric emission spectral lineshapes and minimal single-dot emission intermittency (known as blinking) have been recognized as universal requirements for the successful use of colloidal quantum dots in nearly all optical applications.
Janusz Szeremeta et al.
Nanoscale, 5(6), 2388-2393 (2013-02-12)
Wide wavelength range (550-1600 nm) measurements of nonlinear optical properties of ca. 5 nm CdS quantum dots (QDs) colloidal solution were performed using the Z-scan technique with femtosecond laser pulses at 1 kHz. Parameters characterizing nonlinear absorption and nonlinear refraction
Li-Jing He et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(15), 1539-1541 (2013-01-17)
A reusable potassium ion biosensor was reported for the first time based on the reversible DNA structural change and the interaction between surface plasmons of Au nanoparticles (NPs) and the ECL emission of CdS nanocrystals (NCs).
Protokoły
Selen pełni różne role, od niezbędnego składnika diety po półprzewodnik w zaawansowanych zastosowaniach, takich jak kserografia.
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.