Merck
237523
Sigma-Aldrich
Palladium on barium carbonate
greener alternative
reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
5 wt. % loading
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pd++].[Ba++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ba.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Klucz InChI
NFXIBAPFNPIUGD-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Pallad na węglanie baru (5% Pd/BaCO3) jest katalizatorem palladowym, który może być stosowany w reakcji krzyżowego sprzęgania soli arenediazoniowych z kwasem boronowym przy niskim obciążeniu katalitycznym. Może być również stosowany jako katalizator w diastereoselektywnym uwodornieniu iminy do syntezy chiralnych trifluorometylobenzyloamin.
Inne uwagi
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Chiral Trifluoromethyl Benzylamines by Heterogeneous Catalytic Reductive Amination
Dasgupta S, et al.
Topics in Catalysis, 59(13-14), 1207-1213 (2016)
Efficient and Practical Cross-Coupling of Arenediazonium Tetrafluoroborate Salts with Boronic Acids Catalyzed by Palladium (0)/Barium Carbonate
Felpin F and Fouquet E
advanced synthesis and catalysis, 350(6), 863-868 (2008)
Efficient and Practical Cross-Coupling of Arenediazonium Tetrafluoroborate Salts with Boronic Acids Catalyzed by Palladium (0)/Barium Carbonate
Felpin F and Fouquet E
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(6), 863-868 (2008)