Przejdź do
761176
Palladium on alumina
extent of labeling: 5 wt. % (dry basis), matrix activated alumina, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pd
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.22
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Palladium on alumina, extent of labeling: 5 wt. % (dry basis), matrix activated alumina
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
extent of labeling
5 wt. % (dry basis)
matrix
activated alumina
mp
1552 °C (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium on alumina
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)