Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
82-86 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2,6(10)11)4-3-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
BTUDGPVTCYNYLK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?