Przejdź do
D4379
3,3-Dimethylglutaric acid
98%
Synonim(y):
3,3-Dimethylpentanedioic acid, NSC 14987, NSC 49114
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
787,50 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
1515,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2C(CH3)2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-425-0
Beilstein/REAXYS Number:
1765439
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
100-102 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2,3-5(8)9)4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Cyclodehydration of diols
  • Synthesis of conjugates of betulin derivatives used as anti-HIV agents
  • Preparation of dimeric peptide antagonists of IgG-FcRn interaction
  • Microwave-assisted protection of glutaraldehyde
  • Synthesis of glycyrrhetinic acid derivatives for proteasome inhibition
  • Catalytic, asymmetric transannular aldolizations
Analysis Note
May contain trace amounts of toluene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4392B2761386367
description
98%
description
≥95%
description
98%
description
99%
assay
98%
assay
≥95%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
100-102 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
mp
-
mp
107-109 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
functional group
carboxylic acid
functional group
hydroxyl
functional group
bromo
functional group
ester, nitro
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)