Kluczowe dokumenty
204331
Ammonium hexafluorosilicate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Cryptohalite
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.2H3N/c1-7(2,3,4,5)6;;/h;2*1H3/q-2;;/p+2
Klucz InChI
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?