Merck
202916
Sigma-Aldrich
Cadmium iodide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Cadmium diiodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CdI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
zanieczyszczenia
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
787 °C (lit.)
mp
388 °C (lit.)
gęstość
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Idrish Miah
The journal of physical chemistry. B, 113(6), 1652-1654 (2009-01-23)
Photoinduced second harmonic generation (PISHG) in undoped as well as in various Cu-doped (0.05-1.2% Cu) CdI2 nanocrystals was measured at liquid nitrogen temperature (LNT). It was found that the PISHG increases with increasing Cu doping up to approximately 0.6% and
Zheng-Bo Han et al.
Inorganic chemistry, 49(3), 769-771 (2010-01-06)
The anionic CdI(2)-type topological net, [Cu(2)(tci)(2)](2-), and the pentanuclear copper cluster cation [Cu(5)(tci)(2)(OH)(2)(H(2)O)(8)](2+) [tci = tris(2-carboxyethyl)isocyanurate] form a complementary 3D supramolecular framework. Interestingly, there exist centrosymmetric cyclic (H(2)O)(18) clusters in the cavities.
D V Zhuravleva et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 22(10-11), 870-874 (1996-10-01)
Using cytochrome c from horse heart and the yeast candida valida as examples, it was shown that a complex anion, cadmium tetraiodide (CdI42-), precipitated proteins from aqueous solutions at the reagent concentrations below 50 mM. The composition and pH value
S V Myl'nikov
TSitologiia i genetika, 25(4), 67-72 (1991-07-01)
In prolonged genetic experiment two contrast inbred strains, selected for the differences in embryonic mortality have been produced (HEM and LEM). In HEM strain the balanced lethal system in 55.0 region (near B1) of chromosome 2 has been formed. This
Haitao Guo et al.
Optics express, 17(17), 15350-15358 (2009-08-19)
Two serial Dy(3+)-doped and Dy(3+), Tm(3+)-codoped (100-x)(0.8GeS(2).0.2Ga(2)S(3)).xCdI(2) (0<or=x<or=20) chalcohalide glasses were prepared and characterized. By analyzing the absorption and emission measurements of the two serial chalcohalide glasses with the Judd-Ofelt analysis, we were able to calculate its Judd-Ofelt strength parameters
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.