Merck
228516
Sigma-Aldrich
Cadmium iodide
99%
Synonim(y):
Cadmium diiodide
Wybierz wielkość
50 G
338,00 zł
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
338,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CdI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
bp
787 °C (lit.)
mp
388 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
gęstość
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cadmium iodide as a new catalyst for Knoevenagel condensations.
Prajapati D and Sandhu JS
Journal of the Chemical Society, 1(6), 739-740 (1993)
Enantioselective Conjugate Addition of Thiols to Cyclic Enones and Enals Catalyzed by Chiral N, N'-Dioxide?Cadmium Iodide Complex.
Saito M, et al.
Tetrahedron, 56(49), 9589-9594 (2000)
Bushra Fatima et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 271, 116401-116401 (2021-01-11)
In this work, ZnO-CdWO4 nanoparticles have been synthesized by the ecofriendly green method with lemon leaf extract to favorably anchor functional groups on their surface. The prepared ZnO-CdWO4 nanoparticles are used as adsorbent to treat Congo red (CR) dye after
M Idrish Miah
The journal of physical chemistry. B, 113(6), 1652-1654 (2009-01-23)
Photoinduced second harmonic generation (PISHG) in undoped as well as in various Cu-doped (0.05-1.2% Cu) CdI2 nanocrystals was measured at liquid nitrogen temperature (LNT). It was found that the PISHG increases with increasing Cu doping up to approximately 0.6% and
Zheng-Bo Han et al.
Inorganic chemistry, 49(3), 769-771 (2010-01-06)
The anionic CdI(2)-type topological net, [Cu(2)(tci)(2)](2-), and the pentanuclear copper cluster cation [Cu(5)(tci)(2)(OH)(2)(H(2)O)(8)](2+) [tci = tris(2-carboxyethyl)isocyanurate] form a complementary 3D supramolecular framework. Interestingly, there exist centrosymmetric cyclic (H(2)O)(18) clusters in the cavities.
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.