202584
Aluminum
powder, <75 μm, ≥99.95% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.95% trace metals basis
Postać
powder
temp. samozapłonu
1400 °F
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
wielkość cząstki
<75 μm
tw
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Chemia ciała stałego i materiałów wywarła ogromny wpływ i odnotowała wzrost w ostatnich latach, szczególnie w przypadku materiałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.