Merck
201200
Sigma-Aldrich
5-Chloro-4-nitro-o-toluidine
40%
Synonim(y):
2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene, 5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(NO2)(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
zawiera
~60% water
stężenie
40%
mp
164-167 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Cc1cc(c(Cl)cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7ClN2O2/c1-4-2-7(10(11)12)5(8)3-6(4)9/h2-3H,9H2,1H3
Klucz InChI
OKOSGBYZOWWAPH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Chloro-4-nitro-o-toluidynę wykorzystano w syntezie 2-podstawionych 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioksyn[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Romkes et al.
Cancer research, 47(19), 5108-5111 (1987-10-01)
The competitive receptor binding affinities of thirteen 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins to hepatic cytosol from rat, mouse, guinea pig, and hamster were determined with [3H]-2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin as the radioligand. Multiple parameter linear regression analysis of the binding data from the four species gave