Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł 429,75 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 666,00 zł 499,50 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
functional group
amide, phenyl
SMILES string
CN(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI key
IMNDHOCGZLYMRO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥99% | description 98% | description ≥99% |
| assay 99% | assay ≥99% | assay 98% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 132-133 °C/15 mmHg (lit.) | bp 183-184 °C/765 mmHg (lit.) | bp 70 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 65.5 °C/752 mmHg (lit.) |
| form solid | form liquid | form liquid | form - |
| mp 43-45 °C (lit.) | mp −75 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group phenyl, amide | functional group amine, phenyl | functional group phenyl, amine | functional group amine |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?