Kluczowe dokumenty
199338
1,4-Diamino-2-butanone dihydrochloride
99%
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
221 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ketone
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCC(=O)CN
InChI
1S/C4H10N2O.2ClH/c5-2-1-4(7)3-6;;/h1-3,5-6H2;2*1H
Klucz InChI
HDRKYQXFDHZZOW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)