Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 195,00 zł 146,25 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder or crystals
146,25 zł
Cena katalogowa195,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
mp
275 °C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
InChI key
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dimethylaniline hydrochloride may be used in the preparation of 2,6-dimethylphenyl isocyanate via phosgenation. This product was previously listed as CDS000447.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| assay ≥98% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| mp 275 °C | mp - | mp - |
| form powder or crystals | form - | form - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?