Merck
199265
Sigma-Aldrich
4-(Ethylthio)benzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5SC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
mp
145-147 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCSc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
LDYCQBKCUOVGDA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-(Ethylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)