Merck
199001
Sigma-Aldrich
Sodium phenylpyruvate
98%
Synonim(y):
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, Phenylpyruvic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2COCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.14
Beilstein:
4770978
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
zastąpiony przez