Przejdź do
199001-M
Chlorowodorek benzamidyny
≥97% (titration), trypsin and trypsin-like enzymes Inhibitor, solid
Synonim(y):
Benzamidine, Hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Sprawdź dostępność w koszyku
297,00 zł
25 g
Sprawdź dostępność w koszyku
543,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (titration)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
297,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chlorowodorek benzamidyny, Inhibitor of trypsin and trypsin-like enzymes.
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: >15 mg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cl-].N\C(=N/[H])\c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
InChI key
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibitor of trypsin and trypsin-like enzymes. Inhibits Factor VII autoactivation.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
trypsin and trypsin-like enzymes
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Kam, C.M., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 316, 808.
Brandstetter, H., et al. 1992. J. Mol. Biol.226, 1085.
Nishimura, Y., et al. 1992. Jpn. J. Cancer Res.83, 723.
Reivinen, J., et al. 1992. Kidney Int. 42, 624.
Sturzebecher, J., et al. 1992. Biol. Chem. Hoppe Seyler 373, 1025.
Yamamoto, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 19089.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.084368.20122215921
assay
≥97% (titration)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
powder
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c