Kluczowe dokumenty
197955
Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
≥98%
Synonim(y):
Methyl veratrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
≥98%
bp
283 °C (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?